Learn More
MULTIROIR Contenedor Eurobox Completo
Contenedor eurobox completo con fondos sólidos y paredes sólidas, ideal para almacenar y transportar mercancías.
Marca:  MULTIROIR BA12022
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17206910
  • 28.30€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipiente EuroBox completo
  • La mejor relación calidad/precio del mercado
  • Fondos sólidos y paredes sólidas
  • Ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
  • Capacidad de carga apilable y alta
  • Resistente a la temperatura de -20 °C a 110 °C
Especificaciones
Especificaciones
Archivador de portaobjetos Shandon
Rojo
600 x 400 x 220 mm
Polipropileno
Rectangulares