Learn More
MULTIROIR Contenedor Eurobox Completo
Contenedor eurobox completo con fondos sólidos y paredes sólidas, ideal para almacenar y transportar mercancías.
Marca: MULTIROIR BA12013
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
Descripción
- Recipiente EuroBox completo
- La mejor relación calidad/precio del mercado
- Fondos sólidos y paredes sólidas
- Ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
- Capacidad de carga apilable y alta
- Resistente a la temperatura de -20 °C a 110 °C
Especificaciones
Archivador de portaobjetos Shandon | |
Rojo | |
400 x 300 x 120 mm |
Polipropileno | |
Rectangulares |