Learn More
CleanSpace Technology™ Adaptador PortaCount para pruebas de ajuste cuantitativo de máscara completa
El adaptador de prueba de ajuste cuantitativo de máscara facial completa de CleanSpace (PortaCount) está diseñado para usarse con la máscara facial completa de CleanSpace (PAF-1014). Se utiliza como un adaptador de prueba de ajuste de máscara que debe instalarse en la parte delantera de la máscara para pruebas de ajuste cuantitativo (TSI PortaCount).
Marca:  CleanSpace Technology™ PAF-1015
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15950082
  • 159.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cuenta con el revolucionario CleanSpace PAPR: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite sudoración y transpiración
  • Fácil de lavar, secado rápido
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
Especificaciones
Obsoleta