Learn More
CleanSpace™ Technology Kit de gafas de máscara facial completa
El kit de gafas de máscara facial completa está diseñado para permitir el uso de gafas prescriptivas sin comprometer el sellado facial.
Marca:  CleanSpace™ Technology PAF-1017
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15970082
  • 262.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite sudoración y transpiración
  • Fácil de lavar, secado rápido
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Fácil y rápido de cambiar
  • El marco se ajusta completamente a todos los tamaños de cara. Tiene marcos anchos para adaptarse a gafas grandes para visión periférica
  • El marco está diseñado para proporcionar estabilidad durante actividades enérgicas y es fácil de ajustar
Especificaciones
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Aluminio, silicona
Soldadura, fabricación con madera, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
PAF-1017
70 x 150 x 70 mm
No
Kit de gafas
PAF-1014, PAF-1106
Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C
150 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
CleanSpace™ Technology Kit de gafas de máscara facial completa > Dimensiones (An x P x Al): 70 x 150 x 70 mm