Learn More
3M™ Respirador de máscara facial completa reutilizable
Código de producto. p-7225026
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Modelo:
FF-301
FF-302
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17786973
Marca: 3M™ 7100237033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El respirador de máscara facial completa reutilizable 3M™ Promask™ FM3 es una máscara completa multifunción diseñada para proporcionar una protección duradera y cómoda frente a una amplia gama de peligros respiratorios. Utilícelo junto con sistemas de aire eléctricos 3M aprobados o como respirador de presión negativa.
  • Utilícelo como máscara de filtro único de presión negativa o como máscara facial para un respirador de aire eléctrico
  • El puerto de sudor ayuda a proporcionar comodidad al usuario durante largos períodos de uso
  • La visera proporciona un buen campo de visión y puede ser de policarbonato o material de alto calor
  • Boca de filtro de ajuste lateral y máscara interior transparente para una visión hacia delante y hacia abajo correcta
  • El filtro no interfiere con el diafragma de voz montado en la parte frontal para facilitar la comunicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Bayoneta y DIN
Color Negro
Tipo de producto Máscara facial completa
Tamaño Pequeño
Modelo FF-301
Tipo de suspensión Tira de 5 puntos