Learn More
Kimberly-Clark™ Fundas para brazos A40 KleenGuard™, blancas, de talla única
213.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Blanco
Descripción
Ideales para: mantener la ropa limpia; ayudar a mantener la higiene y reducir la contaminación en áreas no peligrosas, de procesamiento de alimentos y de industria ligera sin dejar pelusas; usar ropa protectora para ayudar a que dure más en áreas de industria pesada. Disponibles como: manguitos blancos, transpirables y no absorbentes de talla única con puños elásticos.
- Manguitos blancos de talla única con puños elásticos (200 en total)
- Manguito para tareas de intensidad leve, no absorbente, sin pelusa y de un solo uso
- Mantenga la ropa limpia y reduzca la contaminación en áreas de procesamiento de alimentos y de industria ligera
- Proporciona protección adicional
- EPI de Categoría I - CE Sencillo
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Tipo de producto | General Purpose Sleeve |
Color | Blanco |
N.° por paquete | 200 paq. |