Learn More
Memmert™ Puerta de cristal de vista completa
Puerta de cristal de vista completa Memmert™ con acristalamiento aislante de 5 capas para usar con cámaras de prueba ambientales.
Marca:  Memmert™ CTC256B0
1434.50 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15745288
  • 1510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Acristalamiento aislante de 5 capas
  • Calefactado
Especificaciones
Especificaciones
CTC256
Accesorio, puerta de vista completa
Acristalamiento aislante de 5 capas
Vidrio
Vista completa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Puerta de cristal de vista completa > Para su uso con: CTC256