Learn More
Memmert™ Puerta de vidrio de altura completa para UF1060plus, máx. 250 °C
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UF1060plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
- Vista completa
- Vidrio (4 capas)
- Intervalo de temperatura: hasta 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF1060plus |
| Temperatura (métrico) | Hasta 250 °C |
| Tipo | Puerta con vista completa |
| Material | Vidrio |