Learn More
Fullereno C60, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fullerene C60 |
| Nombre de nota | 99.9% |
| Color | Negro a marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.85% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 mg |
| Índice Merck | 15, 1472 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 720.65 |
| Mostrar más |