Learn More
Ácido fumárico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fumaric acid |
Punto de fusión | 295.0°C to 300.0°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.6200g/mL |
Temperatura de inflamación | 230°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | HO2CCH=CHCO2H |
Cantidad | 1 kg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fumaric acid