Learn More
Equip Labo™ Campana extractora
Proporciona protección contra el uso intensivo de ácidos y otros productos corrosivos en el laboratorio.
Marca: Equip Labo™ 2678
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La caja trasera está equipada con 2 paneles de polipropileno inclinado que dirigen los vapores hacia abajo.
- Un dispositivo de lavado pulveriza agua en la parte superior de la caja para condensar los vapores y evitar la deposición de residuos.
- Un secador de aire en la salida de la campana extractora protege la ventilación del circuito.
Especificaciones
Campana extractora | |
180 x 80 x 185 cm |