Learn More
Fumonisina B2, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La fumonisina B2 es una micotoxina de fumonisina producida por el hongo Fusarium
•La fumonisina B2 es un análogo estructural de la fumonisina B1, pero es más citotóxica que la B1 y puede inhibir la esfinganina-N-acetiltransferasa (ceramida sintasa)
Aplicaciones
• Los estudios in vitro e in vivo han demostrado que la fumonisina B2 puede inducir la apoptosis
•Puede inhibir la biosíntesis de esfingolipidos de novo
•También se considera un metabolito de Aspergillus
•Muestra citotoxicidad contra un panel de siete líneas celulares de hepatoma de rata y línea celular MDCK
• Induce la formación de nódulos de hepatocitos, un marcador de la iniciación del cáncer, en ratas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fumonisin B2 |
CAS | 116355-84-1 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96+% |
Fórmula molecular | C34H59NO14·3H2O |
Cantidad | 1 mg |
Sinónimo | fumonisin b2, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol |
Clave InChI | UXDPXZQHTDAXOZ-FWPUDPCBSA-N |
SMILES | CCCCC(C)C(C(CC(C)CCCCCCC(CC(C(C)N)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O |
Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxibutanoil]oxi-16,18-dihidroxi-5,9-dimetilicosan-7-il]oxi-2-oxoetil]butanodioico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fumonisin B2
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.