Learn More
SCAT™ Embudo con bola y tapa 'ARNOLD', V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los dos dispositivos de seguridad constan de una bola integrada en la cubeta del embudo y un anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagra del embudo que evitan el escape de gases tóxicos o explosivos
- Fabricado de material HDPE de alta calidad para una máxima estabilidad y durabilidad
- Tapa con bisagra con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
- Tamiz optimizado para capturar partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
- Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
- Válvula de bola con mecanismo de apertura automática durante el llenado
- Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
- Todos los componentes esenciales son extraíbles para facilitar la limpieza
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y válvula de bola está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 200 mm (embudo) |
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Material | HDPE |
| Altura (métrico) | 210 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul/blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de residuos líquidos y volátiles |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de eliminación |
| Incluye | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
| Tamaño de rosca (métrico) | S55 |
| Mostrar más |