Learn More
SCAT™ Embudo con bola y tapa 'ARNOLD', V2.0
El robusto embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y bola cumple con los más altos requisitos para la eliminación segura de residuos líquidos peligrosos debido a su combinación de dos mecanismos de seguridad independientes.
203.00€ - 226.01€
Specifica
Material | HDPE |
---|---|
Color | Azul/blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de residuos líquidos y volátiles |
Para utilizar con (equipo) | Recipientes de eliminación |
Tipo de producto | Embudo de seguridad con tapa con bisagra y válvula de bola |
Codice del prodotto | Marca | Número de tapón | Incluye | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Número de tapón | Incluye | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17182235
|
SCAT™
317632 |
B53 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17172245
|
SCAT™
317647 |
B83 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17122245
|
SCAT™
317642 |
GL45 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17828743
|
SCAT™
317636 |
GL45 | Funnel with Lid, Splash Guard, 2 Removable Sieves |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17192245
|
SCAT™
317649 |
S50 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17142245
|
SCAT™
317644 |
S51 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17152245
|
SCAT™
317645 |
S55 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17112245
|
SCAT™
317641 |
S60/61 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
226.01€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17162245
|
SCAT™
317646 |
S65 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17182245
|
SCAT™
317648 |
S70/71 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17132245
|
SCAT™
317643 |
S90 | Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Los dos dispositivos de seguridad constan de una bola integrada en la cubeta del embudo y un anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagra del embudo que evitan el escape de gases tóxicos o explosivos
- Fabricado de material HDPE de alta calidad para una máxima estabilidad y durabilidad
- Tapa con bisagra con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
- Tamiz optimizado para capturar partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
- Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
- Válvula de bola con mecanismo de apertura automática durante el llenado
- Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
- Todos los componentes esenciales son extraíbles para facilitar la limpieza
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y válvula de bola está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
Specifications
HDPE | |
Eliminación segura de residuos líquidos y volátiles | |
Embudo de seguridad con tapa con bisagra y válvula de bola |
Azul/blanco | |
Recipientes de eliminación |