Learn More
BRAND™ Soporte de embudo
Soporte para embudo diseñado para albergar un embudo.
Marca: BRAND™ 148500
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Descripción
- Ideal para 1 o 2 embudos con diámetro exterior superior de 50 a 120 mm
- Se monta fácilmente en varillas de soporte con un diámetro exterior de 8 a 14 mm con tuerca de bloqueo
Especificaciones
Soporte de embudo | |
Embudo (1) | |
Polipropileno | |
Embudo |