Learn More
Buerkle™ Embudo, acero inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diámetro del tubo (métrico):
8 mm
12 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para verter y transferir fácilmente polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos.
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Un canal de aire en el tubo de descarga garantiza un flujo completo y sin obstrucciones
- Dependiendo del diámetro, esta ayuda para el vertido es adecuada para aplicaciones de dispensación, desde pequeñas cantidades en laboratorios hasta grandes cantidades en la industria.
- Las versiones más grandes del embudo disponen de un asa para garantizar un fácil manejo.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 300 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 20 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de material |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Plata |
| Descripción | Embudo |
| Para utilizar con (aplicación) | Polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos |
| Incluye | 1 embudo |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |