Learn More
Ácido furan-2,5-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11452120 1 g 1 g
11462120 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11452120
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28718.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3238-40-2 | C6H4O5 | 156.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3238-40-2
Fórmula molecular C6H4O5
Peso molecular (g/mol) 156.09
Número MDL MFCD00016582
Clave InChI CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
PubChem CID 76720
ChEBI CHEBI:84212
Nombre IUPAC furan-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión >310°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Furan-2,5-dicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,5-Furandicarboxylic acid