Learn More
Furano, 99 %, estabilizado con aprox. 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404444
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11404444
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13102.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Furan has an important biological properties and pharmacological activity. Its iodinated lipophilic derivative is widely used in the treatment of ventricular and arterial fibrillation. Its derivatives are used as inhibitors of biofilm formation for several bacterial species, as well as possess quorum-sensing inhibitory activities. 2-methylfuran and 2,5-dimethylfuran are used as lignocellulosic biofuels. Its resin is used to stop sand production in underground gas storage wells. It undergo Diels-Alder reaction with arynes to give derivatives of dihydronaphthalenes which are useful intermediates in synthesis of other polycyclic aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El furano tiene importantes propiedades biológicas y actividad farmacológica. Su derivado lipofílico yodado se utiliza ampliamente en el tratamiento de la fibrilación ventricular y arterial. Sus derivados se utilizan como inhibidores de la formación de biopelículas para varias especies bacterianas, además de poseer actividades inhibitorias de detección de quórum. El 2-metilfurano y el 2,5-dimetilfurano se utilizan como biocombustibles lignocelulósicos. Su resina se utiliza para detener la producción de arena en pozos subterráneos de almacenamiento de gas. Se somete a la reacción de Diels-Alder con arinos para dar derivados de dihidronaftalenos que son útiles intermediarios en la síntesis de otros compuestos aromáticos policíclicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes, incluidos alcohol, éter y acetona.
Notas
Sensible a la luz, el calor y el aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-00-9
Fórmula molecular C4H4O
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00003222
Clave InChI YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
Nombre IUPAC furano
SMILES O1C=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Furan
Nombre de nota stabilized with ≈250ppm BHT
Punto de fusión -86°C
Densidad 0.936
Punto de ebullición 32°C to 33°C
Temperatura de inflamación −35°C (−31°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 100 mL
Número UN UN2389
Beilstein 103221
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,4296
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in common organic solvents,including alcohol,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Furan
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Furan
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.