Learn More
Furano, + 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
34.07€ - 157.79€
CAS | 110-00-9, 128-37-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H4O |
Peso molecular (g/mol) | 68.08 |
Número MDL | MFCD00003222 |
Clave InChI | YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane |
PubChem CID | 8029 |
ChEBI | CHEBI:35559 |
Nombre IUPAC | furano |
SMILES | O1C=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10676382
|
Thermo Scientific Acros
181112500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
34.07€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10317940
|
Thermo Scientific Acros
181110010 |
1 L | Frasco de vidrio |
80.40€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10056393
|
Thermo Scientific Acros
181110025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
157.79€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
110-00-9, 128-37-0 | |
68.08 | |
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N | |
8029 | |
furano |
C4H4O | |
MFCD00003222 | |
divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane | |
CHEBI:35559 | |
O1C=CC=C1 |
Especificaciones
Furan | |
-85.6°C | |
0.9360g/mL | |
−35°C | |
0.05% max. (Furfural) (GC) | |
1.4197 to 1.4217 | |
2389 | |
07,161; 09,227; 10,187; 13,173 | |
0.936 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether and aceton,hydrolysis in water | |
O1C=CC=C1 | |
0.025 to 0.04% BHT | |
8029 | |
68.06 | |
Líquido |
110-00-9, 128-37-0 | |
De incoloro a amarillo | |
31.3°C | |
Auténtico | |
C4H4O | |
MFCD00003222 | |
17, 27 | |
15, 4325 | |
divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane | |
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N | |
furano | |
68.08 | |
CHEBI:35559 | |
99+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar cáncer.
Nocivo para los organismos acuáticos con
Declaración de GHS P
Usar equipo de protección personal obligatorio.
Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
EN CASO DE exposición demostrada o supuesta:Obtener asesoramiento o asistencia médica.
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Evitar la liberación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-727-3
- Furan, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only