missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfuro metílico de furfurilo, 98 %

Código de producto. 11440277
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1438-91-1
Fórmula molecular C6H8OS
Peso molecular (g/mol) 128.19
Número MDL MFCD00009604
Clave InChI SKSFHXVDHVKIBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl methyl sulfide, methyl furfuryl sulfide, 2-methylthio methyl furan, 2-furfuryl methyl sulfide, furan, 2-methylthio methyl, 2-methylsulfanylmethyl furan, unii-lmb8355w32, 2-methylsulfanyl methyl furan, 2-methylthio methylfuran
PubChem CID 518937
SMILES CSCC1=CC=CO1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Furfuryl methyl sulfide
Densidad 1.07
Punto de ebullición 170°C to 173°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Beilstein 107109
Nombre IUPAC 2-(metilsulfanilmetil)furano
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 98%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sulfuro metílico de furfurilo, 98 % >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado