Learn More
Furfurilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Furfurylamine is used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics, antihypertensive, and antiseptic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La furfurilamina se utiliza como disolvente miscible en agua y como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos como agentes diuréticos, antihipertensivos y antisépticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, el aire y ácidos.
La furfurilamina se utiliza como disolvente miscible en agua y como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos como agentes diuréticos, antihipertensivos y antisépticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, el aire y ácidos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Furfurylamine |
Punto de fusión | -70°C |
Densidad | 1.05 |
pH | 11.6 |
Punto de ebullición | 145°C to 146°C |
Temperatura de inflamación | 37°C (99°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.49 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2526 |