Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fusidic acid |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Fórmula molecular | C31H48O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate |
| Clave InChI | IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N |
| SMILES | CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-[(3R,4S,5S8, S9, S,10S, S,11R,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-3,11-dihidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-6-metilhept-5enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 516.72 |
| PubChem CID | 3000226 |
| Show More |
Safety and Handling
- Fusidic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.