Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad para exteriores G-OD
Código de producto. p-7160886 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Configuración:
1 rampa de rodamiento de acero laminado pintado
Cabina alta con puertas abatibles
Modelo de puerta:
Con aletas
Dimensiones (Pr x An x Al):
400 × 1006 × 2149 mm
400 × 1356 × 2149 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15516895
Marca: Asecos™ 30692015
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado en exteriores de gases inflamables o tóxicos.
  • Construcción sólida y de alta calidad perfecta para su instalación en zonas exteriores
  • Construcción de acero laminado completamente galvanizado con superficie estructurada de plástico laminado y base de acero inoxidable
  • El techo inclinado con sobrenadante permite drenar el agua
  • Puertas abatibles con un gran ángulo de apertura para facilitar el acceso
  • Bloqueo resistente de 3 puntos con palanca de giro bloqueable (también disponible como cerradura de cilindro perfilado)
  • Ventilación eficaz por medio de aberturas debajo de las puertas y en la pared trasera
  • Posibilidades de ajuste cómodo: los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y efectiva de suelos irregulares
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración Cabina alta con puertas abatibles
Dimensiones interiores (F x An x Al) 370 × 1345 × 2070 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 400 × 1356 × 2149 mm
Modelo de puerta Con aletas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en exteriores de cilindros de gas
Incluye N/D
Capacidad portante Carga máxima de 600 kg
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Plástico laminado
Peso (métrico) 161 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 15.75 in.
Altura exterior (imperial) 84.61 in.
Material Acero (galvanizado)
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 53.39 in.