Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas
Garantice temperaturas uniformes con controles electrónicos. El refrigerador Liebherr™ serie G está disponible en dos tamaños de gran capacidad para laboratorios de investigación. Las unidades asistidas con ventilador incluyen alarmas de temperatura y descongelación automática. Patas y bloqueo incorporado incluidos. Disponibles en blanco clásico y acero inoxidable.
Marca: Liebherr™ GKv 6410
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Refrigerador de laboratorio avanzado para temperaturas uniformes- Control electrónico de temperatura para máxima estabilidad de la temperatura (Perfil de temp.: de 1 ° a 15 °C)
- Panel de control con pantalla digital con alarmas sonoras y visuales de puerta abierta y temperatura
- Ventilador integrado para ofrecer una temperatura constante y una refrigeración rápida tras la apertura de la puerta
- Descongelación automática con evaporación de condensación
- Las unidades tropicalizadas pueden resistir altas temperaturas (de hasta 40 °C) y humedad elevada
- Refrigeradores de alta calidad y gran capacidad con patas
- Refrigerante de hidrocarburo con excelente eficiencia energética y ecológico
- Incluye estantes de rejilla de acero con altura ajustable
- Puerta reversible con bloqueo incorporado para el almacenamiento seguro de productos valiosos
- Selección entre exterior blanco clásico o de acero inoxidable
Especificaciones
663 l | |
Puerta reversible con cerradura | |
Automática | |
Epoxi blanco | |
Externa, digital | |
GKV7110 | |
581 mm | |
650mm | |
230 V | |
98 kg |
De 1 a 15 °C | |
6 | |
R600A | |
Moldeado | |
Blanco clásico | |
750 mm de L x 750 mm de An x 2064 mm de Al | |
1710 mm | |
1.3 kWh/24 h | |
50 Hz |