Learn More
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gas Cylinder Safety Cabinets
For the safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas.
3550.00€
Especificaciones
Configuración 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas, guías de montaje, rampa de rodamiento y retenedor de cilindro, de acero laminado galvanizado y con revestimiento en polvo
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Modelo de puerta Con aletas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (Pr x An x Al) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Pr x An x Al) Precio Cantidad y disponibilidad  
15682774
Ver documentos
Asecos™
3067700130680
615 × 598 × 2050 mm
3550.00€
cada uno
15877716
Ver documentos
Asecos™
3069000130691
615 × 598 × 1450 mm
3550.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Maximum fire resistance, up to 90 minutes
  • Optimal ventilation that complies with standard – tested and certified in accordance with the tightened GS regulations
  • Complete and even ventilation in the whole interior of the cabinet
  • Pressure drop values of less than 150 Pa
  • Doors lockable with profile cylinder lock, integrated in the door handle
  • Cabinets can be integrated by the customer in an existing master key system
  • Pipe lead-throughs – large area for flexible lead-through possibilities on the top of the cabinet, no additional insulation of piping necessary
  • Comfortable adjusting possibilities – integrated adjusting aids in the cabinet base ensure a fast and effective compensation for uneven floors up to 10 mm
  • Standard interior equipment complete with mounting rails, cylinder retainers and matching tension belts and rolling ramp
  • Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
  • In accordance with EN 14470-2 and TRGS 510
Especificaciones
Especificaciones
1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas, guías de montaje, rampa de rodamiento y retenedor de cilindro, de acero laminado galvanizado y con revestimiento en polvo
Acero
Con aletas
1
Gris claro
Armario de seguridad
Almacenamiento de cilindros de gas inflamables y tóxicos