Learn More
asecos™ tipo 90 armario para botellas de gas a presión G-ULTIMATE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3360.20€ - 5109.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario para cilindros de gas |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15121866
|
asecos™
3067800130682 |
2 cilindros de gas de 50 litros | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
3932.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13473847
|
asecos™
3064100130643 |
4 cilindros de gas de 50 litros o 8 cilindros de gas de 10 litros | 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
5109.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15150127
|
asecos™
3067600130680 |
Hasta 1 cilindros de gas de 50 litros o 2 cilindros de gas de 10 litros | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
3360.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15915736
|
asecos™
3067900130682 |
Hasta 2 cilindros de gas de 50 litros | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
3932.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15150117
|
asecos™
3066700130668 |
Hasta 3 cilindros de gas de 50 litros | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
4012.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15140147
|
asecos™
3065700130658 |
Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
4351.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15185564
|
asecos™
3064100130642 |
Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros o 8 cilindros de gas de 10 litros | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
4976.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15965726
|
asecos™
3067700130681 |
Hasta 1 cilindros de gas de 50 litros o 2 cilindros de gas de 10 litros | 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
3524.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13443867
|
asecos™
3066700130669 |
Hasta 3 cilindros de gas de 50 litros | 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
4176.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13463837
|
asecos™
3065700130659 |
Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros o 7 cilindros de gas de 10 litros | 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) |
4478.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en lugares de trabajo 2 botellas de gas a presión de 50 litros
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Visión óptima: la ventana de vidrio F90 de alta calidad opcional permite controlar cómodamente el nivel de llenado y la presión de las botellas de gas
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de paso en la parte superior del armario
- Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada
- Probado y certificado: Conforme a los estrictos principios GS
equipamiento interior con
- 1 x equipamiento interior estándar, rieles de montaje, rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación, plancha de acero galvanizada y plastificada
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-2
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Garantía
Cinco años
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Gris claro | |
Armario para cilindros de gas | |
1858 mm |
615 mm | |
Acero | |
2050 mm | |
Liso con revestimiento en polvo |