missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ G22P1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ L105T6.100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Immunoprecipitation, Western Blot | |
G22P1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured) | |
Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. | |
pCMV-G22P1 full length | |
100 μg | |
Human | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
HEK293 | |
BC008343 | |
Theoretical M.W. 70kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-G22P1 antibody (Mfr. No. H00002547-M01) by Western Blot. | |
In modified RIPA Lysis Buffer. | |
2 mg/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 100UG G22P1 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol