Learn More
Corning™ G418 Sulfate, Powder
Packaged in plastic bottles
Marca: Corning™ 61-234-RK
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Polvo | |
Sulfato G418 | |
50 g |