Learn More
G418 Sulfate (White to Off-white Powder), Fisher BioReagents
51.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | G418 Sulfate |
Tipo | G418 Sulfate |
Forma física | Sólido |
Absorbancia | < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm |
Intervalo de porcentaje de ensayo | > 98 % |
Envase | Vidrio ámbar |
Potencia | > 730μg/mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.7 |
Porcentaje de pureza | >98% |
Agua | 10% Max. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- G418 sulfate
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.