Learn More
Masterflex™ Tubos de caucho GA
Provides excellent elasticity and resilience and fits easily on all types of connectors. Versilon™ GA Rubber Tubing meets FDA requirements and can withstand moist heat sterilization.
Marca: Masterflex™ 702405
Detalles adicionales : Peso : 1.36800kg
Descripción
- Fabricados con caucho natural
- Excelente elongación > 500 %
- Buena resistencia a la abrasión
- Dureza 40 Shore A
- Color marrón claro/ámbar.
- Propiedades similares al látex y se prefiere en la mayoría de aplicaciones industriales
- Resisten la esterilización por calor húmedo.
- Las aplicaciones típicas incluyen los sistemas de transferencia de líquidos y todo tipo de dispensación, lo que incluye jabón y limpiadores, así como bebidas alcohólicas y lácteos
Especificaciones
Transfer Tubing | |
0.24 in. | |
Caucho natural | |
164 ft. | |
0.06 in. | |
Para la evaluación de sangre o tejidos, y para transportar agentes de limpieza | |
-40 °C | |
Marrón claro | |
Los tubos | |
de 70 °C |
Cumple con la FDA, FDA Compliant | |
6 mm | |
9 mm | |
50 m | |
1,5 mm | |
-40°F | |
Abrasion | |
40 (Shore A) | |
158°F |