Learn More
Masterflex™ Tubos de caucho GA
Provides excellent elasticity and resilience and fits easily on all types of connectors. Versilon™ GA Rubber Tubing meets FDA requirements and can withstand moist heat sterilization.
Marca: Masterflex™ 70233010
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Aplicaciones: uso general en laboratorio• Características: caucho natural no espolvoreado con talco, de color ámbar, excelente elasticidad y flexibilidad, buena resistencia a la abrasión
• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL, conforme con FDA
• Tubo de caucho GA métrico
Especificaciones
Transfer Tubing | |
0.2 in. | |
Rubber | |
32.8 ft. | |
0.08 in. | |
General laboratory use | |
-25°C | |
Light Brown | |
Flexible | |
70°C |
Made according to GLP requirements, FDA Compliant | |
5 mm | |
9 mm | |
10 m | |
2 mm | |
-13°F | |
Abrasion | |
40 (Shore A) | |
158°F |