Learn More
Lámina de gadolinio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Oxide of Gadolinium foil is used in the control rods of some nuclear reactors. It is used as nuclear control rod material. Neutron shielding, phosphor activator, catalyst, scavenger for oxygen in titanium production. A metal element that is used in magnetic resonance imaging (MRI) and other imaging methods. It has been used in making gadolinium yttrium garnets, which have microwave applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium foil |
Color | Plata |
Nombre de nota | 0.1mm (0.004 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3178 |
Cantidad | 50 x 50 mm |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in dilute acid. |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Peso | ≈0.49g/25x25mm |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P30I053 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 012396.FF,012396.FI |
F13Y011 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 012396.FF,012396.FI |
H13T014 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 012396.FF,012396.FI |
G19P31 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 012396.FF,012396.FI |
L11K31 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 012396.FF,012396.FI |