Learn More
Lingote de gadolinio, 99,9 % (REM), Thermo Scientific™
Código de producto. 15482337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15482337 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15482337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045529.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium ingot
CAS 7440-54-2
Cantidad 1 Pc.
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Peso ≈30 to 50g/piece
Formulario Piezas con forma irregular
Notas del porcentaje del ensayo (REM)
Fórmula molecular Gd
Número MDL MFCD00011022
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nombre IUPAC gadolinio
Peso molecular (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Porcentaje de pureza 99.9%