Learn More
Piezas de gadolinio, 20 mm y debajo, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium pieces |
Color | Plata |
Forma física | Piezas |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3178 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Envase | Frasco de vidrio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gadolinium pieces
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piezas de gadolinio, 20 mm y debajo, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido