Learn More
Polvo de gadolinio, malla -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium powder |
Color | Plata |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Tamaño de malla | −200 Mesh |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Formulario | Polvo |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
U13K040 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 045915.22,045915.14 |
P05K015 | Certificado de análisis | 25/03/2024 | 045915.22,045915.14 |
P31H006 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 045915.06,045915.22,045915.14 |
M09D026 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 045915.06,045915.22,045915.14 |
Y25A010 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 045915.06,045915.22,045915.14 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de gadolinio, malla -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido