Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Descripción
Includes
Sustrato enzimático y tampón de reacción
- El formato de ensayo homogéneo permite la detección de β-galactosidasa en presencia de medios de cultivo normales sin la eliminación de medios y sin un paso adicional de lisis celular, lo que crea el procedimiento de ensayo más fácil y más racionalizado posible
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
- Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
- El amplio rango dinámico de ensayo de β-galactosidasa permite la medición precisa la enzima desde el intervalo de femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Ideal para cribaje
Este ensayo homogéneo es ideal para aplicaciones de cribaje en las que se requiere la automatización del ensayo. El sistema Gal-Screen utiliza sustrato quimioluminiscente Galacton-Star ™para una medición práctica en un luminómetro. La emisión de luz alcanza su máximo a los 60-90 minutos y permanece constante durante 45-90 minutos.
Especificaciones
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Star™
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
- Técnica: Quimioluminiscencia mejorada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ) |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene el sustrato enzimático y el tampón de reacción. Almacenar el producto a 4 °C. |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Presentación de datos | Extremo |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares |
| Mostrar más |