Learn More
Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrate (50X Concentrate)
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El sustrato Galacton-Star es un sustrato quimioluminiscente diseñado para la detección rápida y sensible de la beta-galactosidasa en lisados celulares. El ensayo quimioluminiscente presenta una sensibilidad con tres órdenes de magnitud más que la de los ensayos colorimétricos de beta-galactosidasa. La emisión de luz de Galacton-Star alcanza su máximo en un periodo de 60 a 90 minutos y se mantiene constante durante al menos 1 hora. Después de la incubación a temperatura ambiente, la señal se mide con un luminómetro. Tan solo se detectan 10 femtogramos de beta-galactosidasa (20 000 moléculas).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 10 ml |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Línea de productos | Galacto-Star, Galacton-Star, NovaBright |
| Tipo de sustrato | Beta-Gal |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |