Learn More
Galena, mineral natural, aprox. 25,4 a 50,8 mm (≈ 1 a 2 pulg.), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galena |
| Forma física | Clúster de cristal, 1 pieza ≈ 150 g |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Número UN | UN3077 |
| Información de solubilidad | Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.25 |
| Envase | Bolsa |