Learn More
Tocris Bioscience™ Galiellalactone
STAT3 inhibitor; active in vivo
Marca: Tocris Bioscience™ 6218/500U
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Galiellalactone is a STAT3 inhibitor. Irreversibly binds STAT3 and inhibits binding to DNA. Inhibits IL-6-dependent JAK/STAT signaling. Induces cell-cycle arrest in G2/M phase and apoptosis in androgen-insensitive prostate cancer cells via activation of ATM/ATR pathway. Also destabilizes microtubules and inhibits cell migration. Exhibits anticancer effects in a mouse tumor xenograft model.Especificaciones
Inhibidor | |
133613-71-5 | |
194.23g/mol | |
STAT Inhibitors |
STAT | |
C11H14O3 | |
Almacenar a –20°C | |
500 μg |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido