Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos Gallery para análisis de alimentos y bebidas
Elija entre una selección de pruebas en continua expansión para el análisis automatizado de bebidas y alimentos.
Marca: Thermo Scientific™ 984322
Descripción
Ahorre tiempo al eliminar la preparación de reactivos con los reactivos del sistema Thermo Scientific™ Gallery™ para el análisis de alimentos y bebidas. Se ofrecen más de 50 reactivos de sistema listos para usar para el análisis de alimentos y bebidas; con los kits se incluyen dos o cuatro reactivos en viales con códigos de barras de 20 ml. Esto permite que el lector de códigos de barras del analizador discontinuo lea automáticamente los datos de identificación necesarios, como los números de lote y las fechas de caducidad. Las diluciones automatizadas permiten aplicar métodos para una amplia variedad de concentraciones de analitos. Ahorre tiempo y reduzca los errores simplificando el análisis con los reactivos del sistema Gallery.
- La estructura de los kits incluye de 2 a 4 reactivos en viales de 20 mL.
- Viales con códigos de barras para simplificar y agilizar el uso.
- Todos los datos necesarios, como el lote y la fecha de caducidad, se leen de forma automática.
- La medición fotométrica se basa principalmente en la formación o el consumo de NAD o NADH.
- Las mediciones se realizan a 340 nm y 37 °C.
- Las diluciones automatizadas permiten aplicar métodos para una amplia variedad de concentraciones de analitos.
Especificaciones
Reactivo del sistema de ácido D-isocítrico | |
Reactivos del sistema de ácido D-isocítrico (300 análisis) | |
300 | |
Análisis enzimático con isocitrato deshidrogenasa | |
340 |
Muestras de alimentos y bebidas | |
Ácido D-isocítrico | |
De 10 a 600 mg/l | |
Viales de 20 mL |