Learn More
Monohidrato de ácido gálico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gallic acid monohydrate |
Nombre de nota | c.p. |
Punto de fusión | de 251,0 °C |
Color | Blanco a beige |
Fórmula lineal | (HO)3C6H2CO2H·H2O |
Beilstein | 10, 470 |
Índice Merck | 15, 4375 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:15 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, glicerol y acetona, prácticamente insoluble en benceno, cloroformo y éter de petróleo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.12 |
Porcentaje de pureza | ≥99% (on dry substance) |