Learn More
Galio, 99,9999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gallium |
Color | Gris |
Punto de fusión | 29.7°C |
Punto de ebullición | 2400.0°C |
Densidad | 5.9000g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% |
Fórmula lineal | Ga |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.72 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Gallium
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.