Learn More
Óxido de galio(III), +99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338100 5 g Frasco de plástico 5 g
10780965 50 g Frasco de plástico 50 g
2 options
Código de producto. 10338100
Marca: Thermo Scientific Acros 201100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12024-21-4
Fórmula molecular Ga2O3
Peso molecular (g/mol) 187.44
Número MDL MFCD00011020
Clave InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) oxide
Punto de fusión 1740°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99+%
Fórmula lineal Ga2O3
Fieser 04,241
Índice Merck 15, 4382
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.44
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 5.88
Densidad 5.8800g/mL