Learn More
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond Boot
Insulated with fine quality sheepskin, there is no warmer shoe than the Galus to wear in the coldest of conditions.
171.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cremallera |
Color | Negro |
Para utilizar con (aplicación) | Industria química, construcción y tecnología |
Material de revestimiento | Piel de oveja |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17572466
|
Emma Safety Footwear
MM58086637 |
37 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582466
|
Emma Safety Footwear
MM58086638 |
38 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592466
|
Emma Safety Footwear
MM58086639 |
39 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502476
|
Emma Safety Footwear
MM58086640 |
40 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512476
|
Emma Safety Footwear
MM58086641 |
41 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522476
|
Emma Safety Footwear
MM58086642 |
42 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17532476
|
Emma Safety Footwear
MM58086643 |
43 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542476
|
Emma Safety Footwear
MM58086644 |
44 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552476
|
Emma Safety Footwear
MM58086645 |
45 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562476
|
Emma Safety Footwear
MM58086646 |
46 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572476
|
Emma Safety Footwear
MM58086647 |
47 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582476
|
Emma Safety Footwear
MM58086648 |
48 |
171.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- A naturally better boot.
- Even in this age of hi-tec, high performance synthetics, sometimes nature's materials are still the best. Which is why we've insulated the Galus with fine quality sheepskin. There's no warmer shoe to wear in the coldest of conditions. And if the temperature suddenly rises up to 300 degrees on the outside, it's reassuring to know the nitrile rubber outsole won't yield one bit.
- Industries:
- Chemical industry
- Construction & technology
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Piel de oveja | |
GripForce™ Duo | |
Acero | |
S3 |
Cremallera | |
Industria química, construcción y tecnología | |
Cuero | |
Caucho de nitrilo | |
Extraanchos | |
Botas de seguridad |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit