Learn More
asecos™ Bote pulverizador fabricado en chapa de acero galvanizado
Permiten pulverizar las superficies de limpieza con moderación y dosis determinada
Marca:  asecos™ 8628
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17846356
  • 162.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • accesorio de pulverización de plástico con boquilla ajustable
  • mecanismo de bomba integrado de plástico
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
0.3 gal.
Gray
5.20 in.
11.81 in.
1.65 lb.
1 L
Acero inoxidable
132.00 mm
300.00 mm
0.75 kg.