Learn More
asecos™ Bote pulverizador fabricado en chapa de acero galvanizado
Permiten pulverizar las superficies de limpieza con moderación y dosis determinada
Marca:  asecos™ 23138
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17876566
  • 115.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • accesorio de pulverización de plástico con boquilla ajustable
  • mecanismo de bomba integrado de plástico
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Amarillo
7.40 in.
13.58 in.
2.20 lb.
2 L
Acero
188.00 mm
345.00 mm
1 kg