Learn More
Justrite™ Galvanized-Steel Oily Waste Safety Cans
Prevent spontaneous combustion in safety cans by choosing cans with raised, ventilated bottoms to promote air circulation. Justrite™ Galvanized-Steel Oily Waste Safety Cans are used in the safe disposal of oily waste, solvent cloths and wiping rags.
105.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FM, UL, OSHA |
---|---|
Color | Rojo |
Acabado | Revestimiento de polvo |
Cantidad | Unidad |
Forma | Redondo |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Tipo de producto | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Tipo de producto | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10242090
|
Justrite™
09110 |
6 gal | Recipiente de seguridad para residuos oleosos con ventilación en el fondo | Cubierta de accionamiento manual |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Lid opens to no more than 60 degrees and stays closed when not in use, isolating contents from fire sources and limiting oxygen to virtually eliminate the risk of spontaneous combustion
- Durable steel construction with a powder-coat finish provides chemical resistance
- Raised, ventilated bottom promotes air circulation, prevents spontaneous combustion
- Rugged, lead-free galvanized-steel body with reinforced ribs
- Trilingual safety label
- Self-closing opens easily with foot treadle
- Approved by FM, UL, TUV
Especificaciones
FM, UL, OSHA | |
Revestimiento de polvo | |
Redondo | |
Estrías reforzadas, etiqueta de seguridad trilingüe | |
Acero |
Rojo | |
Unidad | |
10 años | |
Para la eliminación segura de residuos oleosos, paños con disolvente y trapos de limpieza |