Learn More
Karl Hecht™ Cepillos para tubos de ensayo Assistent™
Código de producto. 10165481
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
300 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10165481 330 mm cada uno
10610212 160 mm cada uno
10479801 300 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10165481
Marca: Karl Hecht™ 42760030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides gentle yet thorough cleaning for test tubes in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Test Tube Brushes feature a handle manufactured from galvanized wire.
  • Con extremo de algodón
  • Disponible para una gama de tubos de diferentes longitudes y diámetros
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos de ensayo
Diámetro de la cerda (métrico) 26 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 25 mm de diámetro
Incluye Extremo de algodón
Longitud (métrico) 330 mm
Material Alambre galvanizado
Cantidad 1 unidad