Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de mantenimiento de esterilidad de sellado automático irradiada con rayos gamma
BIOPHARMA
Código de producto. p-7227832 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Incluye:
1 Paq.
Paquetes de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Incluye unitSize
17716889 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in) 1 Paq. paquete de 500
17890774 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in) 1 Paq. paquete de 500
17726889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) 1 Paq. paquete de 500
17746889 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in) 1 Paq. paquete de 500
17880774 56 x 40,6 cm (16 x 22 in) 1 Paq. paquete de 250
17756889 76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) 1 Paq. paquete de 250
17808963 76,2 x 61 cm (24 x 30 in) 1 Paq. paquete de 250
17766889 94 x 63,5 cm (25 x 37 in) 1 Paq. paquete de 250
17736889 - Paquetes de 5 paquete de 500
9 options
Código de producto. 17716889
Marca: Keystone Cleanroom Products 3310ST
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • Práctica versión de sellado automático que elimina la necesidad de un sellador térmico
  • Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
  • Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
  • Sometida a radiación gamma
  • Lote controlado
  • Listo para su uso
  • Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
  • Minimiza los riesgos de contaminación
  • Simplifica el cumplimiento de los SOP
  • Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,48 L
Certificaciones/conformidad COC, certificado de radiación
Tipo de tapón Sellado automático
Color Transparente
Desechables Single-use
Incluye 1 Paq.
Material Poliolefina
Esterilidad Sterile
Grosor (métrico) 76,2 μm
Sin látex Yes
Dimensiones (L x An) 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
Longitud (imperial) 10 in.
Longitud (métrico) 25.4 cm
Anchura (imperial) 6 in.
Anchura (métrico) 15.2 cm
Tipo de producto Cover