Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de basura irradiada con radiación gamma
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bolsas de basura preesterilizadas para salas limpias farmacéuticas. Simplifique la eliminación de residuos de su sala limpia aséptica sin introducir fuentes externas de contaminación microbiana.
Marca:  Keystone Cleanroom Products S-3655CP-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17718477
  • 388.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Envasados en una sala limpia ISO6
  • Polietileno transparente de 2 mil
  • Cada paquete incluye un número de lote para la trazabilidad
  • Certificados de conformidad y radiación suministrados con el envío
  • Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
56,9 L
Ninguno
Sí
Papelera
Estéril
Irradiado con radiación gamma
55 x 36 in
139,7 cm
91,4 cm
15 gal.
COC, certificado de radiación
Transparente
Limpieza
LDPE
10 paq.
2 mil
55 in
36 in